4,4'-Isopropylidènediphénol, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: BPABisphénol A
SIAL239658-250GEA 212 EUR InStock
SIAL239658-250G 239658-50G
4,4'-Isopropylidènediphénol, Supelco®
4,4'-Isopropylidènediphénol
Formule: C₁₅H₁₆O₂
MW: 228,29 g/mol
Point d'ébullition: 401 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 155 °C
Densité: 1,205 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 227 °C
Numéro MDL: MFCD00002366
Numéro CAS: 80-05-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité