Alcool 4-hydroxy-3-nitrobenzylique
Synonyms: (4-Hydroxy-3-nitrophenyl)methanol, 4-(Hydroxymethyl)-2-nitrophenol
018723-25G 018723-5G
FLUO018723-25GEA 0 EUR InStock
FLUO018723-25G FLUO018723-5G
Alcool 4-hydroxy-3-nitrobenzylique
Alcool 4-hydroxy-3-nitrobenzylique
Formule: C₇H₇NO₄
MW: 169,14 g/mol
Point de fusion: 122…123 °C
Numéro MDL: MFCD00024249
Numéro CAS: 41833-13-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité