Anéthole
Fournisseur: Roth Carl
5131.1 5131.2
ROTH5131.1EA 24.9 EUR InStock
ROTH5131.1 ROTH5131.2
Anéthole
Anéthole
Formule: C₁₀H₁₂O
Point d'ébullition: 234.5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 21.3 °C
Densité: 1 g/cm³ (12 °C)
Numéro MDL: MFCD00009284
Numéro CAS: 104-46-1
EINECS: 203-205-5
Merck Index: 13,00647
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité