Acide nitrilotriacétique ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A11936.0E A11936.22 A11936.36
A11936.0EEA 396 EUR InStock
A11936.0E A11936.22 A11936.36
Acide nitrilotriacétique ≥99%
Acide nitrilotriacétique
Purity: 99% CAS No.: 139-13-9 Molecular Formula: C6H9NO6 Formula Weight: 191.14 Odour: Odourless Melting Point: 246° dec. Beilstein Reference: 1710776 Merck Reference: 14,6579 MDL No.: MFCD00004287
Formule: C₆H₉NO₆
Point d'ébullition: 498 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 246 °C (dec.)
Densité: 1.67 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004287
Numéro CAS: 139-13-9
EINECS: 205-355-7
ONU: 2923
ADR: 8,II
Merck Index: 14,6579
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité