Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide nitrilotriacétique

Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: NTA

ROTH4384.1EA 79.9 EUR InStock
ROTH4384.1
Acide nitrilotriacétique
Acide nitrilotriacétique


Formule: C₆H₉NO₆
MW: 191,14 g/mol
Point d'ébullition: 498 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 242 °C
Densité: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004287
Numéro CAS: 139-13-9
ONU: 2923
ADR: 8,II
Merck Index: 12,06675
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité