Acide (2,4-bis(trifluorométhyl)phényl)métaborique ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L18161.06 L18161.03
L18161.06EA 480 EUR InStock
L18161.06 L18161.03
Acide (2,4-bis(trifluorométhyl)phényl)métaborique ≥97%
Acide (2,4-bis(trifluorométhyl)phényl)métaborique
Purity: 97% CAS No.: 153254-09-2 Molecular Formula: C8H5BF6O2 Formula Weight: 257.93 MDL No.: MFCD01631349
Formule: C₈H₅BF₆O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631349
Numéro CAS: 153254-09-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité