1-(2,4-Diméthylthiazole-5-yl)éthane-1-one ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2,4-Dimethyl-5-acetylthiazole, 1-(2,4-Dimethylthiazol-5-yl)ethanone, 1-(2,4-Dimethylthiazol-5-yl)ethan-1-one
A13741.06 A13741.14
A13741.06EA 24.1 EUR InStock
A13741.06 A13741.14
1-(2,4-Diméthylthiazole-5-yl)éthane-1-one ≥99%
1-(2,4-Diméthylthiazole-5-yl)éthane-1-one
Purity: 99% CAS No.: 38205-60-6 Molecular Formula: C7H9NOS Formula Weight: 155.22 Flash Point: 104°(219°F) Refractive Index: 1.5430 Boiling Point: 230° Beilstein Reference: 120560 MDL No.: MFCD00005331
Formule: C₇H₉NOS
MW: 155,22 g/mol
Point d'ébullition: 230 °C
Densité: 1.150
Point d'éclair: 104 °C (219 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005331
Numéro CAS: 38205-60-6
EINECS: 253-826-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité