1-(2,4-Diméthylthiazole-5-yl)éthane-1-one
Synonyms: 2,4-Dimethyl-5-acetylthiazole, 1-(2,4-Dimethylthiazol-5-yl)ethanone, 1-(2,4-Dimethylthiazol-5-yl)ethan-1-one
002762-5G 002762-25G
FLUO002762-5GEA 0 EUR InStock
FLUO002762-5G FLUO002762-25G
1-(2,4-Diméthylthiazole-5-yl)éthane-1-one
1-(2,4-Diméthylthiazole-5-yl)éthane-1-one
Formule: C₇H₉NOS
MW: 155,22 g/mol
Point d'ébullition: 228 °C (1013 hPa)
Densité: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005331
Numéro CAS: 38205-60-6
EINECS: 253-826-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité