Acide pyridine-2,4-dicarboxylique hydraté 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Lutidinic acid hydrate, PCA hydrate, 2,4-Pyridinedicarboxylic acid hydrate
131860050 131860250
ACRO131860050EA 53.4 EUR InStock
ACRO131860050 ACRO131860250
Acide pyridine-2,4-dicarboxylique hydraté 99+%
Acide pyridine-2,4-dicarboxylique hydraté
Formule: C₇H₅NO₄·xH₂O
MW: 167,12 g/mol (anhy)
Point d'ébullition: 357 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 243…246 °C (dec.)
Densité: 0,942 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149413
Numéro CAS: 499-80-9
EINECS: 207-892-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥99.0 % (On dry substance)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité