Acide pyridine-2,4-dicarboxylique, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: PCA
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.21052.0010EA 132 EUR InStock
8.21052.9999 8.21052.0010
Acide pyridine-2,4-dicarboxylique, Sigma-Aldrich®
Acide pyridine-2,4-dicarboxylique
Formule: C₇H₅NO₄
MW: 167,12 g/mol
Point d'ébullition: 357 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 246…248 °C
Densité: 0,942 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149413
Numéro CAS: 499-80-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 2.49 g/l (25 °C)
Melting Point 242 - 243 °C
Molar Mass 167.12 g/mol
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité