Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide pyridine-2,4-dicarboxylique

Fournisseur: Molekula
Synonyms: PCA

MOLEM71829726EA 0 EUR InStock
MOLEM71829726
Acide pyridine-2,4-dicarboxylique
Acide pyridine-2,4-dicarboxylique


Formule: C₇H₅NO₄
MW: 167,12 g/mol
Point d'ébullition: 357 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 246…248 °C
Densité: 0,942 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00149413
Numéro CAS: 499-80-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité