(±)-β-Citronellol
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: (±)-Citronellol
ROTH6220.1EA 0 EUR InStock
ROTH6220.1
(±)-β-Citronellol
(±)-β-Citronellol
Formule: C₁₀H₂₀O
MW: 156,27 g/mol
Point d'ébullition: 222 °C (1013 hPa)
Densité: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 100 °C
Numéro MDL: MFCD00002935
Numéro CAS: 106-22-9
ONU: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02354
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité