(±)-α-Bromo-γ-butyrolactone ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromo-γ-butyrolactone, (±)-2-Bromobutan-4-olide, 2-Bromo-4-butanolide, (±)-2-Bromo-4-hydroxybutanoic acid lactone, (±)-2-Bromo-4-butanolide
A17344.14 A17344.22
A17344.14EA 41.8 EUR InStock
A17344.14 A17344.22
(±)-α-Bromo-γ-butyrolactone ≥97%
(±)-α-Bromo-γ-butyrolactone
Purity: 97% CAS No.: 5061-21-2 Molecular Formula: C4H5BrO2 Formula Weight: 164.99 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5080 Boiling Point: 137-139°/6mm Beilstein Reference: 107800 MDL No.: MFCD00005387
Formule: C₄H₅BrO₂
MW: 164,99 g/mol
Point d'ébullition: 137…139 °C (6 mmHg)
Densité: 1.994
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Numéro MDL: MFCD00005387
Numéro CAS: 5061-21-2
EINECS: 225-764-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité