Acide 2-acétylphénylboronique 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (2-Acetylphenyl)metaboric acid, 2-Acetylbenzeneboronic acid, (2-Acetylphenyl)boronic acid, Dihydroxy(2-acetylphenyl)borane
358820010 358820050 358820250
ACRO358820010EA 54.6 EUR InStock
ACRO358820010 ACRO358820050 ACRO358820250
Acide 2-acétylphénylboronique 96%
Acide 2-acétylphénylboronique
Formule: C₈H₉BO₃
MW: 163,97 g/mol
Point de fusion: 170 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01321263
Numéro CAS: 308103-40-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité