di-Ammonium-fer (III) citrate, rouge brun, en poudre FCC, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
1980-01EA 151.74 EUR InStock
1980-01
di-Ammonium-fer (III) citrate, rouge brun, en poudre FCC, J.T.Baker®
di-Ammonium-fer (III) citrate
Formule: C₆H₅+4y)Fe(x)N(y)O₇
Point d'ébullition: 197 °C (1013 hPa)
Densité: 1,8 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00013099
Numéro CAS: 1185-57-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets F.C.C. Requirements
Food GMP Manufactured Product
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging
Bulk Food Chemical
FCC - Assay (as Fe) 16.5 - 18.5 %
Identification Passes Test
Ferric Citrate Passes Test
Lead (Pb) ≤2 mg/kg
Mercury (Hg) ≤1 mg/kg
Oxalate (C₂O₄) Passes Test
Sulfate (SO₄) ≤0.3 %
Tartrate Passes Test
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité