Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Fer (III) citrate hydraté 22% Fe

Fournisseur: LOHMANN

LOHM163703.9050EA 0 EUR InStock
LOHM163703.9050
Fer (III) citrate hydraté 22% Fe
Fer (III) citrate hydraté


Formule: C₆H₅FeO₇·xH₂O
MW: 244,948 g/mol (anhy)
Numéro MDL: MFCD00149615
Numéro CAS: 207399-12-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité