Acide (2-méthylphényl)métaborique
Synonyms: (2-Methylphenyl)metaboric acid, 2-Methylphenylboronic acid, 2-Methylbenzeneboronic acid, Dihydroxy(2-methylphenyl)borane, o-Tolylboronic acid
002464-5G 002464-25G 002464-1G
FLUO002464-5GEA 0 EUR InStock
FLUO002464-5G FLUO002464-25G FLUO002464-1G
Acide (2-méthylphényl)métaborique
Acide (2-méthylphényl)métaborique
Formule: C₇H₉BO₂
MW: 135,96 g/mol
Point de fusion: 160…166 °C
Numéro MDL: MFCD00093526
Numéro CAS: 16419-60-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité