2-Nonynoate de méthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B21409.14EA 59.5 EUR InStock
B21409.14
2-Nonynoate de méthyle ≥98%
2-Nonynoate de méthyle
Formule: C₁₀H₁₆O₂
MW: 168,24 g/mol
Point d'ébullition: 121 °C (20 mmHg)
Densité: 0,915
Point d'éclair: 104 °C (219 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009547
Numéro CAS: 111-80-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité