2-Octynoate de méthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B21242.22EA 127 EUR InStock
B21242.22
2-Octynoate de méthyle ≥98%
2-Octynoate de méthyle
Formule: C₉H₁₄O₂
MW: 154,21 g/mol
Point d'ébullition: 216…218 °C
Densité: 0,920
Point d'éclair: 88 °C (192 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009530
Numéro CAS: 111-12-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité