Acide (3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)métaborique
Synonyms: 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid, (3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid, Dihydroxy(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)borane
005569-1G 005569-5G 005569-25G
FLUO005569-1GEA 0 EUR InStock
FLUO005569-1G FLUO005569-5G FLUO005569-25G
Acide (3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)métaborique
Acide (3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)métaborique
Formule: C₈H₅BF₆O₂
MW: 257,93 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051850
Numéro CAS: 73852-19-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité