(±)-Citronellal 93% pract.
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (±)-3,7-Diméthyloct-6-enal
ACRO405291000EA 42.8 EUR InStock
ACRO405291000 ACRO405295000
(±)-Citronellal 93% pract.
(±)-Citronellal
Formule: C₁₀H₁₈O
MW: 154,25 g/mol
Point d'ébullition: 207 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –15 °C
Densité: 0,86 g/cm³
Point d'éclair: 78 °C
Numéro MDL: MFCD00038090
Numéro CAS: 106-23-0
Merck Index: 13,02353
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance to light green-yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4500 (20°C, 589 nm)
GC ≥91 %
Specific gravity 0.85 to 0.87 g/ml (20°C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité