(±)-Citronellal 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (+/-)-Citronellal, (±)-3,7-Dimethyloct-6-enal, (+/-)-3,7-Dimethyl-6-octenal
L15753.AE L15753.AP
L15753.AEEA 34.3 EUR InStock
L15753.AE L15753.AP
(±)-Citronellal 96%
(±)-Citronellal
Purity: 96% CAS No.: 106-23-0 Molecular Formula: C10H18O Formula Weight: 154.25 Flash Point: 75°(167°F) Refractive Index: 1.4460 Boiling Point: 206-208° Beilstein Reference: 1720789 Merck Reference: 14,2329 MDL No.: MFCD00038090
Formule: C₁₀H₁₈O
MW: 154,25 g/mol
Point d'ébullition: 206…208 °C
Point de fusion: –15 °C
Densité: 0.860
Point d'éclair: 75 °C (167 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038090
Numéro CAS: 106-23-0
EINECS: 203-376-6
Merck Index: 14,2329
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité