Acide 3-acétylphénylboronique ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3'-Boronoacetophenone, 3-Acetylphenylboronic Acid, 3-Acetylbenzeneboronic acid, Dihydroxy(3-acetylphenyl)borane, (3-Acetylphenyl)metaboric acid, 3-Acetylphenylboronic acid, 3-Acetylbenzeneboronic acid
B23478.03 B23478.06
B23478.03EA 27.6 EUR InStock
B23478.03 B23478.06
Acide 3-acétylphénylboronique ≥97%
3-Acetylphenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 204841-19-0 Molecular Formula: C8H9BO3 Formula Weight: 163.97 Melting Point: ca 200-205° Beilstein Reference: 8255673
Formule: C₈H₉BO₃
MW: 163,97 g/mol
Point de fusion: ∼ 200…205 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01074678
Numéro CAS: 204841-19-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité