Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide (3-vinylphényl)métaborique ≥98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Dihydroxy-3-vinylphénylborane

L19829.MDEA 25.1 EUR InStock
L19829.MD L19829.03
Acide (3-vinylphényl)métaborique ≥98%
Acide (3-vinylphényl)métaborique


Formule: C₈H₉BO₂
MW: 147,97 g/mol
Point de fusion: 127…129 °C
Numéro MDL: MFCD01074679
Numéro CAS: 15016-43-0
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité