Pipéridine-3-ol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Piperidinol, 3-Hydroxypiperidine
L01333.04 L01333.09 L01333.18
L01333.04EA 23.1 EUR InStock
L01333.04 L01333.09 L01333.18
Pipéridine-3-ol ≥98%
Pipéridine-3-ol
Purity: 98+% CAS No.: 6859-99-0 Molecular Formula: C5H11NO Formula Weight: 101.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 100°(212°F) Odour: Amine-like pH: 11.5-11.7 Melting Point: 56-60° Boiling Point: 67-69°/2mm Beilstein Reference: 102696 UN No.: 3263 MDL No.: MFCD00014591
Formule: C₅H₁₁NO
MW: 101,15 g/mol
Point d'ébullition: 67…69 °C (2 mmHg)
Point de fusion: 56…60 °C
Point d'éclair: >100 °C (212 °F)
Numéro MDL: MFCD00014591
Numéro CAS: 6859-99-0
EINECS: 229-957-4
ONU: 3263
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité