Acide (3-iodophényl)métaborique ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H51112.03 H51112.06
H51112.03EA 28.8 EUR InStock
H51112.03 H51112.06
Acide (3-iodophényl)métaborique ≥97%
Acide (3-iodophényl)métaborique
Purity: 97% CAS No.: 221037-98-5 Molecular Formula: C6H6BIO2 Formula Weight: 247.83 MDL No.: MFCD01319015
Formule: C₆H₆BIO₂
MW: 247,83 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01319015
Numéro CAS: 221037-98-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité