Acide (3-iodophényl)métaborique
Synonyms: Dihydroxy(3-iodophenyl)borane, (3-Iodophenyl)boronic acid, 3-Iodobenzeneboronic acid, (3-Iodophenyl)metaboric acid
011041-5G 011041-1G
FLUO011041-5GEA 0 EUR InStock
FLUO011041-5G FLUO011041-1G
Acide (3-iodophényl)métaborique
Acide (3-iodophényl)métaborique
Formule: C₆H₆BIO₂
MW: 247,83 g/mol
Numéro MDL: MFCD01319015
Numéro CAS: 221037-98-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité