Acide (4-(bromométhyl)phényl)métaborique
Synonyms: (4-(Bromomethyl)phenyl)metaboric acid, (4-(Bromomethyl)phenyl)boronic acid, Dihydroxy(4-(bromomethyl)phenyl)borane, 4-Bromomethylphenylboronic acid, 4-(Bromomethyl)benzeneboronic acid
011020-1G 011020-5G
FLUO011020-1GEA 0 EUR InStock
FLUO011020-1G FLUO011020-5G
Acide (4-(bromométhyl)phényl)métaborique
Acide (4-(bromométhyl)phényl)métaborique
Formule: C₇H₈BBrO₂
MW: 214,85 g/mol
Numéro MDL: MFCD01318113
Numéro CAS: 68162-47-0
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité