Acide (4-(bromométhyl)phényl)métaborique tech. 85%, grade Technique
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (4-(Bromomethyl)phenyl)metaboric acid, (4-(Bromomethyl)phenyl)boronic acid, Dihydroxy(4-(bromomethyl)phenyl)borane, 4-Bromomethylphenylboronic acid, 4-(Bromomethyl)benzeneboronic acid
L19953.03 L19953.06
L19953.03EA 100 EUR InStock
L19953.03 L19953.06
Acide (4-(bromométhyl)phényl)métaborique tech. 85%, grade Technique
Acide (4-(bromométhyl)phényl)métaborique
Purity: 85% CAS No.: 68162-47-0 Molecular Formula: C7H8BBrO2 Formula Weight: 214.85 Melting Point: ca 145-150° Beilstein Reference: 3030979 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD01318113
Formule: C₇H₈BBrO₂
MW: 214,85 g/mol
Point de fusion: ∼ 145…150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318113
Numéro CAS: 68162-47-0
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité