Cytosine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A14731.14 A14731.06 A14731.22
A14731.14EA 172 EUR InStock
A14731.14 A14731.06 A14731.22
Cytosine ≥98%
Cytosine
Purity: 98+% CAS No.: 71-30-7 Molecular Formula: C4H5N3O Formula Weight: 111.10 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 300° Beilstein Reference: 2637 Merck Reference: 14,2795 MDL No.: MFCD00006034
Formule: C₄H₅N₃O
MW: 111,1 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Densité: 0.99771 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006034
Numéro CAS: 71-30-7
EINECS: 200-749-5
Merck Index: 14,2795
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité