Cytosine
Fournisseur: Molekula
MOLEM40979102EA 0 EUR InStock
MOLEM40979102
Cytosine
Cytosine
Formule: C₄H₅N₃O
MW: 111,1 g/mol
Point de fusion: 313…316 °C
Densité: 0,99771 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00006034
Numéro CAS: 71-30-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité