Acide 4-aminonicotinique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H50032.03EA 30.8 EUR InStock
H50032.03 H50032.06
Acide 4-aminonicotinique 98%
Acide 4-aminonicotinique
Formule: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,13 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234183
Numéro CAS: 7418-65-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité