Acide 4-aminonicotinique
Synonyms: 4-Amino-3-pyridinecarboxylic acid, 4-Amino-nicotinic acid, 4-Amino-3-pyridinecarboxylic acid
024507-1G 024507-5G
FLUO024507-1GEA 0 EUR InStock
FLUO024507-1G FLUO024507-5G
Acide 4-aminonicotinique
4-Aminonicotinic acid
Formule: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00234183
Numéro CAS: 7418-65-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité