5-Fluorocytosine
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: Flucytosine5-FC
PROOICRS0310EA 335 EUR InStock
PROOICRS0310
5-Fluorocytosine
5-Fluorocytosine
Formule: C₄H₄FN₃O
MW: 129,09 g/mol
Point d'ébullition: 298 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 165 °C
Numéro MDL: MFCD00006035
Numéro CAS: 2022-85-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité