Acide (4-chloro-2-fluorophényl)métaborique ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Dihydroxy(4-chloro-2-fluorophényl)borane
H28872.09EA 216 EUR InStock
H28872.09 H28872.03
Acide (4-chloro-2-fluorophényl)métaborique ≥97%
Acide (4-chloro-2-fluorophényl)métaborique
Formule: C₆H₅BClFO₂
MW: 174,37 g/mol
Point de fusion: 246…250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02684293
Numéro CAS: 160591-91-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité