Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide (4-chloro-2-fluorophényl)métaborique

Synonyms: 4-Chloro-2-fluorobenzeneboronic acid, (4-Chloro-2-fluorophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-chloro-2-fluorophenyl)borane

024877-5G 024877-1G
FLUO024877-5GEA 0 EUR InStock
FLUO024877-5G FLUO024877-1G
Acide (4-chloro-2-fluorophényl)métaborique
Acide (4-chloro-2-fluorophényl)métaborique


Formule: C₆H₅BClFO₂
MW: 174,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD02684293
Numéro CAS: 160591-91-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité