Acide 4-acétylphénylboronique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (4-Acetylphenyl)metaboric acid, 4-Acetylbenzeneboronic acid, Dihydroxy(4-acetylphenyl)borane
B23234.03 B23234.06 B23234.14
B23234.03EA 35.4 EUR InStock
B23234.03 B23234.06 B23234.14
Acide 4-acétylphénylboronique ≥98%
4-Acetylphenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 149104-90-5 Molecular Formula: C8H9BO3 Formula Weight: 163.97 Melting Point: ca 240° dec. Beilstein Reference: 7869162
Formule: C₈H₉BO₃
MW: 163,97 g/mol
Point de fusion: ∼ 240 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01074667
Numéro CAS: 149104-90-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité