Acide 4-acétylphénylboronique 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (4-Acetylphenyl)metaboric acid, 4-Acetylbenzeneboronic acid, Dihydroxy(4-acetylphenyl)borane
369400010 369400050 369400250
ACRO369400010EA 28.2 EUR InStock
ACRO369400010 ACRO369400050 ACRO369400250
Acide 4-acétylphénylboronique 97%
4-Acetylphenylboronic acid
Formule: C₈H₉BO₃
MW: 163,97 g/mol
Point de fusion: 243…247 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01074667
Numéro CAS: 149104-90-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité