Acide (4-vinylphényl)métaborique ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Dihydroxy(4-vinylphenyl)borane, (4-Vinylphenyl)metaboric acid, 4-Vinylbenzeneboronic acid
B23709.03 B23709.06 B23709.14
B23709.03EA 40.5 EUR InStock
B23709.03 B23709.06 B23709.14
Acide (4-vinylphényl)métaborique ≥97%
Acide (4-vinylphényl)métaborique
Purity: 97% CAS No.: 2156-04-9 Molecular Formula: C8H9BO2 Formula Weight: 147.97 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 190° Beilstein Reference: 2829387 MDL No.: MFCD00239441
Formule: C₈H₉BO₂
MW: 147,97 g/mol
Point de fusion: ∼ 190 °C
Numéro MDL: MFCD00239441
Numéro CAS: 2156-04-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité