Acide (4-vinylphényl)métaborique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Dihydroxy(4-vinylphenyl)borane, (4-Vinylphenyl)metaboric acid, 4-Vinylbenzeneboronic acid
AC35981.250 AC35981.1 359810010 359810050
MAYBAC35981.250EA 0 EUR InStock
MAYBAC35981.250 MAYBAC35981.1 ACRO359810010 ACRO359810050
Acide (4-vinylphényl)métaborique 98%
Acide (4-vinylphényl)métaborique
Formule: C₈H₉BO₂
MW: 147,97 g/mol
Point de fusion: 190 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00239441
Numéro CAS: 2156-04-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité