5-Méthylfuranne-2(3H)-one ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Methylfuran-2(3H)-one
L07602.06 L07602.14 L07602.22
L07602.06EA 29.8 EUR InStock
L07602.06 L07602.14 L07602.22
5-Méthylfuranne-2(3H)-one ≥98%
α-Angelicalactone
Purity: 98% CAS No.: 591-12-8 Molecular Formula: C5H6O2 Formula Weight: 98.10 Flash Point: 68°(154°F) Refractive Index: 1.4480 Melting Point: 17-18° Boiling Point: 53-54°/10mm Beilstein Reference: 108394 Merck Reference: 14,647 MDL No.: MFCD00005375
Formule: C₅H₆O₂
MW: 98,1 g/mol
Point d'ébullition: 53…54 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 17…18 °C
Densité: 1.093
Point d'éclair: 68 °C (154 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005375
Numéro CAS: 591-12-8
EINECS: 209-701-8
Merck Index: 14,647
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité