Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pipéridine-4-ol

Fournisseur: Molekula
Synonyms: 4-Hydroxypipéridine

MOLEM62073637EA 0 EUR InStock
MOLEM62073637
Pipéridine-4-ol
Pipéridine-4-ol


Formule: C₅H₁₁NO
MW: 101,15 g/mol
Point d'ébullition: 222 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 86…89 °C
Point d'éclair: <100 °C
Numéro MDL: MFCD00005999
Numéro CAS: 5382-16-1
ONU: 3263
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité