(±)-γ-Octalactone 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (±)-Octan-4-olide, 5-Butyldihydrofuran-2(3H)-one
129400250 129401000
ACRO129400250EA 31.5 EUR InStock
ACRO129400250 ACRO129401000
(±)-γ-Octalactone 98%
(±)-γ-Octalactone
Formule: C₈H₁₄O₂
MW: 142,2 g/mol
Point d'ébullition: 234 °C (1013 hPa)
Densité: 0.98 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Numéro MDL: MFCD00005402
Numéro CAS: 104-50-7
EINECS: 203-208-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4420 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité