(±)-γ-Undécalactone 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (±)-Undecan-4-olide, Gamma-undecalactone, Undecanoic gamma-Lactone
259490250 259491000 259495000
ACRO259490250EA 24.7 EUR InStock
ACRO259490250 ACRO259491000 ACRO259495000
(±)-γ-Undécalactone 98%
(±)-γ-Undécalactone
Formule: C₁₁H₂₀O₂
MW: 184,28 g/mol
Point d'ébullition: 286 °C (760 mmHg)
Densité: 0.9425 g/cm³
Point d'éclair: 145 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005405
Numéro CAS: 104-67-6
EINECS: 203-225-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific gravity (25°C) 0.939 to 0.948
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité