Acide (4-iodophényl)métaborique 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
AC35948.10 359480010 359480050 359480250
MAYBAC35948.10EA 0 EUR InStock
MAYBAC35948.10 ACRO359480010 ACRO359480050 ACRO359480250
Acide (4-iodophényl)métaborique 97%
Acide (4-iodophényl)métaborique
Formule: C₆H₆BIO₂
MW: 247,83 g/mol
Point de fusion: 322…326 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01319014
Numéro CAS: 5122-99-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité