Acide (4-méthylphényl)métaborique
Synonyms: Dihydroxy(4-methylphenyl)borane, p-Tolylboronic acid, 4-Methylphenylboronic acid, (4-Methylphenyl)metaboric acid, 4-Methylbenzeneboronic acid
010854-100G 010854-25G 010854-5G
FLUO010854-100GEA 0 EUR InStock
FLUO010854-100G FLUO010854-25G FLUO010854-5G
Acide (4-méthylphényl)métaborique
Acide (4-méthylphényl)métaborique
Formule: C₇H₉BO₂
MW: 135,96 g/mol
Point de fusion: 260 °C
Numéro MDL: MFCD00039138
Numéro CAS: 5720-05-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité