Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Phénylpipéridine


009826-1G 009826-5G
FLUO009826-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009826-1G FLUO009826-5G
4-Phénylpipéridine
4-Phénylpipéridine


Formule: C₁₁H₁₅N
MW: 161,25 g/mol
Point d'ébullition: 257 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 58…62 °C
Densité: 0,967 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00006002
Numéro CAS: 771-99-3
EINECS: 212-243-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité