(±)-δ-Octalactone ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (±)-Octan-5-olide, (±)-Tetrahydro-6-propyl-2H-pyran-2-one, δ-Octanolactone
L14303.14 L14303.22
L14303.14EA 66.9 EUR InStock
L14303.14 L14303.22
(±)-δ-Octalactone ≥97%
(±)-δ-Octalactone
Purity: 97% CAS No.: 698-76-0 Molecular Formula: C8H14O2 Formula Weight: 142.20 Flash Point: 125°(257°F) Refractive Index: 1.4550 Melting Point: -14° Boiling Point: 238° Beilstein Reference: 111515 MDL No.: MFCD00144051
Formule: C₈H₁₄O₂
MW: 142,2 g/mol
Point d'ébullition: 238 °C
Point de fusion: –14 °C
Densité: 1.002
Point d'éclair: 125 °C (257 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00144051
Numéro CAS: 698-76-0
EINECS: 211-820-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité