δ-Valérolactone 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Pentan-5-olide, Tetrahydro-2H-pyran-2-one, 5-Hydroxypentanoic acid lactone, δ-Valerolactone
162710500 162712500 162710010
ACRO162710500EA 120 EUR InStock
ACRO162710500 ACRO162712500 ACRO162710010
δ-Valérolactone 99%
δ-Valérolactone
Formule: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Point d'ébullition: 230 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –13 °C
Densité: 1.1 g/cm³
Point d'éclair: 112 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006645
Numéro CAS: 542-28-9
EINECS: 208-807-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4560 to 1.4590 (20°C, 589 nm)
Additional info remark: may contain variable amounts of polymerized product
GC ≥98.5 %
pH 4.5 to 6.5 (4 % in water)
Total volatile ≤5 % (including water)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité