Acide 6-aminonicotinique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Aminopyridine-3-carboxylic acid, 6-Amino-3-pyridinecarboxylic acid
A11223.06 A11223.14
A11223.06EA 105 EUR InStock
A11223.06 A11223.14
Acide 6-aminonicotinique 98%
6-Aminonicotinic acid
Purity: 98% CAS No.: 3167-49-5 Molecular Formula: C6H6N2O2 Formula Weight: 138.13 Melting Point: ca 320° dec. Beilstein Reference: 115992 Merck Reference: 14,456 MDL No.: MFCD00006326
Formule: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,13 g/mol
Point de fusion: ∼ 320 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006326
Numéro CAS: 3167-49-5
EINECS: 221-630-4
Merck Index: 14,456
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Glass bottle for solids 5 g A11223.06
Glass bottle for solids 25 g A11223.14
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité